Learn More
CREB3 Mouse Monoclonal Antibody, Proteintech
Código de producto. 30233401 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
20 μL
150 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30233401 20 μL 20 microlitros
30236043 150 μL 150 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30233401 Proveedor Proteintech N.º de proveedor 683791IG20UL
Mouse Monoclonal Antibody
The CREB3 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human CREB3. This antibody recognizes human antigen. The CREB3 antibody has been validated for the following applications: WB, IF/ICC, ELISA analysis.
Especificaciones
Antígeno CREB3
Aplicaciones Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 1C12H11
Concentración 1000 μg/mL
Conjugado Unconjugated
Símbolos de los genes LUMAN; LZIP; MGC15333; MGC19782
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant Protein
Método de purificación Protein G purification
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10488
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
Peso molecular del anticuerpo 40-64 kDa
Tipo de producto Monoclonal Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1