Learn More
Creatinina Cloruro de Zinc, TRC
Código de producto. 30137659
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
5 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137659 10 g 10 g
30134358 50 g 50 g
30010157 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137659 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC78151310G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 62708-52-5
Fórmula molecular 2 C4 H7 N3 O . Zn . 2 Cl
Peso molecular (g/mol) 362.55
Sinónimo 4H-Imidazol-4-one, 2-amino-1,5-dihydro-1-methyl-, compd. with zinc chloride (ZnCl2) (2:1) (9CI, ACI), 4H-Imidazol-4-one, 2-amino-1,5-dihydro-1-methyl-, compd. with zinc chloride (2:1) (ZCI), Zinc chloride (ZnCl2), compd. with 2-amino-1,5-dihydro-1-methyl-4H-imidazol-4-one (1:2) (9CI), Zinc chloride, compd. with 2-amino-1,5-dihydro-1-methyl-4H-imidazol-4-one (1:2) (ZCI), Creatinine Zinc Chloride
Nombre IUPAC zinc; 2-amino-3-metil-4H-imidazol-5-ona; Dicloruro
SMILES [Cl-].[Cl-].[Zn+2].CN1CC(=O)N=C1N.CN2CC(=O)N=C2N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Creatinine zinc chloride
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/2C4H7N3O.2ClH.Zn/c2*1-7-2-3(8)6-4(7)5;;;/h2*2H2,1H3,(H2,5,6,8);2*1H;/q;;;;+2/p-2
Formula Weight (peso de la fórmula) 359.9847