Learn More
Creatinina, TRC
Código de producto. 30007162
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30007162 1 g 1 g
30003534 50 mg 50 miligramos
30003816 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30007162 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC7815001G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 60-27-5
Fórmula molecular C4 H7 N3 O
Peso molecular (g/mol) 113.118
Sinónimo 4H-Imidazol-4-one, 2-amino-1,5-dihydro-1-methyl-, Creatinine (8CI), 1-Methylglycocyamidine, 1-Methylhydantoin-2-imide, 2-Amino-1-methyl-1,5-dihydroimidazol-4-one, 2-Amino-1-methylimidazolin-4-one, NSC 13123, TEGO Cosmo C 250
Nombre IUPAC 2-amino-3-metil-4H-imidazol-5-ona
SMILES CN1CC(=O)N=C1N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Creatinine
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C4H7N3O/c1-7-2-3(8)6-4(7)5/h2H2,1H3,(H2,5,6,8)
Formula Weight (peso de la fórmula) 113.059
Porcentaje de pureza >95%