Learn More
Creatinina, MP Biomedicals
Código de producto. 11463370 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11463370 100 g 100 g
11443370 10 g -
11453370 25 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11463370 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0210142380
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    260.00€
    246.75€ / 100 g
    Ahorro 13.25€
    5% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
  • La creatinina es un marcador útil para normalizar los niveles de otras moléculas que se encuentran en la orina
  • La creatinina es un marcador útil para normalizar los niveles de otras moléculas que se encuentran en la orina
  • Unos niveles alterados de creatinina pueden estar asociados a afecciones que provocan una disminución del flujo sanguíneo renal, como la diabetes y enfermedades cardiovasculares
CAS 60-27-5
Fórmula molecular C4H7N3O
Peso molecular (g/mol) 113.12
Número MDL MFCD00059730
Clave InChI DDRJAANPRJIHGJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo creatinine, 2-imino-1-methylimidazolidin-4-one, 1-methylglycocyamidine, 1-methylhydantoin-2-imide, creatinine,heated, 4h-imidazol-4-one, 2-amino-1,5-dihydro-1-methyl, 2-amino-1-methylimidazolin-4-one, creatinina, kreatinin, unii-ayi8ex34eu
PubChem CID 588
ChEBI CHEBI:16737
Nombre IUPAC 2-amino-3-metil-4H-imidazol-5-ona
SMILES CN1CC(=O)N=C1N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material CREATININE
Punto de fusión 295 °C (literatura)
Color Blanco
Fórmula lineal C4H7N3O
Cantidad 100 g
Información de solubilidad Soluble en 12 partes de agua; ligeramente soluble en etanol; prácticamente insoluble en acetona, éter y cloroformo.
Formula Weight (peso de la fórmula) 113.1
Porcentaje de pureza 98,5 a 102,0%
Grado Anhidro
Forma física Polvo
compliance-icons
Nombre del producto
  • Creatinine Anhydrous
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
  • P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
  • P103-Leer la etiqueta antes del uso.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-imino-1-methylimidazolidin-4-one