Learn More
Creatinine, MedChemExpress
Código de producto. 16482199
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16482199 1 g 1 g
16410968 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16482199 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0504
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-11-2026
MedChemExpress Creatinine(NSC13123) is a break-down product of creatine phosphate in muscle, and is usually produced at a fairly constant rate by the body.
Creatinine(NSC13123) is a break-down product of creatine phosphate in muscle, and is usually produced at a fairly constant rate by the body.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Creatinine
Forma física Solid
CAS 60-27-5
Color Blanco
Cantidad 1 g
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C4H7N3O
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-protein/nucleotide metabolism
Sinónimo NSC13123
Información de solubilidad H2O : 33.33 mg/mL (294.64 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 2.5 mg/mL (22.10 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1N=C(N)N(C)C1
Peso molecular (g/mol) 113.12
Formula Weight (peso de la fórmula) 113.12
Porcentaje de pureza 99.87%