Learn More
Creatinina-d3 (metil-d3), CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Creatinine-D3 |
| CAS | 143827-20-7 |
| Fórmula molecular | C4 2H3 H4 N3 O |
| Cantidad | 0.1 g |
| Sinónimo | 2-Amino-1,5-dihydro-1-(methyl-d3)-4 H-imidazol-4-one, 1-(Methyl-d3)glycocyamidine, 1-(Methyl-d3)hydantoin-2-imide, 2-Amino-1-(methyl-d3)-1,5-dihydroimidazol-4-one, 2-Amino-1-(methyl-d3)imidazolin-4-one, NSC 13123-d3, TEGO Cosmo C 250-d3 |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C4H7N3O/c1-7-2-3(8)6-4(7)5/h2H2,1H3,(H2,5,6,8)/i1D3 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])N1CC(=O)N=C1N |
| Nombre IUPAC | 2-amino-3-(trideuteriometil)-4 H-imidazol-5-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 116.14 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 116.0777 g/mol |
| Mostrar más |