Learn More
Creatinina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10553401 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
50 g
250 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10553401 25 g Frasco de vidrio 25 g
10033160 50 g Frasco de vidrio 50 g
11916261 250 g Frasco de vidrio 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10553401 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 228940250
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 60-27-5 | C4H7N3O | 113.12 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 60-27-5
Fórmula molecular C4H7N3O
Peso molecular (g/mol) 113.12
Clave InChI DDRJAANPRJIHGJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo creatinine, 2-imino-1-methylimidazolidin-4-one, 1-methylglycocyamidine, 1-methylhydantoin-2-imide, creatinine,heated, 4h-imidazol-4-one, 2-amino-1,5-dihydro-1-methyl, 2-amino-1-methylimidazolin-4-one, creatinina, kreatinin, unii-ayi8ex34eu
PubChem CID 588
ChEBI CHEBI:16737
Nombre IUPAC 2-amino-3-metil-4H-imidazol-5-ona
SMILES CN1CC(=O)N=C1N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Creatinine
Punto de fusión 255.0°C
Color Blanco
Temperatura de inflamación 290°C
Pérdida por secado 0.5% (105°C) max.
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 25 g
Beilstein 24,245
Índice Merck 15,2557
Información de solubilidad (5% in water) Clear colorless to slightly yellow
Formula Weight (peso de la fórmula) 113.12
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino