Learn More
Creatinina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11446296
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11446296 50 g 50 g
11436296 10 g 10 g
11456296 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11446296 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B23097.18
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    104.04€
    85.65€ / 50 g
    Ahorro 18.39€
    17% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 60-27-5 | C4H7N3O | 113.12 g/mol
Creatinine levels in blood and urine may be used to calculate the creatinine clearance (CrCl), which reflects the glomerular filtration rate (GFR), an important clinical index of renal function. It is a substrate for creatininase.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Los niveles de creatinina en sangre y orina pueden usarse para calcular la depuración de creatinina (CrCl), que refleja la tasa de filtración glomerular (TFG), un índice clínico importante de la función renal. Es un sustrato para la creatininasa.
Solubilidad
Soluble en agua (90 mg/ml a 20 °C), alcohol (ligeramente) y etanol (ligeramente). Insoluble en acetona y cloroformo.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco, en recipientes bien sellados. Almacénese lejos de los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 60-27-5
Fórmula molecular C4H7N3O
Peso molecular (g/mol) 113.12
Número MDL MFCD00059730
Clave InChI DDRJAANPRJIHGJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo creatinine, 2-imino-1-methylimidazolidin-4-one, 1-methylglycocyamidine, 1-methylhydantoin-2-imide, creatinine,heated, 4h-imidazol-4-one, 2-amino-1,5-dihydro-1-methyl, 2-amino-1-methylimidazolin-4-one, creatinina, kreatinin, unii-ayi8ex34eu
PubChem CID 588
ChEBI CHEBI:16737
Nombre IUPAC 2-amino-3-metil-4H-imidazol-5-ona
SMILES CN1CC(=O)N=C1N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Creatinine
Punto de fusión ∼255°C (decomposition)
pH 7.5 to 8.5
Olor Odorless
Cantidad 50 g
Beilstein 112061
Índice Merck 14,2569
Información de solubilidad Soluble in water (90mg/ml at 20°C),alcohol (slightly),and ethanol (slightly). Insoluble in acetone,and chloroform.
Formula Weight (peso de la fórmula) 113.12
Porcentaje de pureza 98%