Learn More
Melford Creatinina
Código de producto. 30018205
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30018205 100 g 100 g
1 options
Código de producto. 30018205 Proveedor Melford N.º de proveedor C74500100.0
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 24-11-2026
El producto generalmente se envía dentro de las 24 horas. Solo para uso en investigación o fabricación posterior, no para uso alimentario o farmacológico.
  • Número CAS: 60-27-5
  • Fórmulamolecular:C4H7N3O
  • Peso molecular: 113,12
Especificaciones
CAS 60-27-5
Fórmula molecular C4H7N3O
Cantidad 100 g