Learn More
Creatina, TRC
Código de producto. 17967454
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
1 g
2.5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
2.50 g
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17967454 2.5 g 2.50 g
17948314 1 g 1 g
17917354 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17967454 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC7814832.5G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-01-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 57-00-1
Fórmula molecular C4 H9 N3 O2
Peso molecular (g/mol) 131.13
Sinónimo Creatine (8CI), N-(Aminoiminomethyl)-N-methylglycine, 2-(1-Methylguanidino)acetic acid, Cosmocair C 100, Kre-Alkalyn, Methylguanidoacetic acid, N-Methyl-N-guanylglycine, NSC 8752, Neotine, Phosphagen, Tego Cosmo C 100, [N-(Amidino)-N-methylamino]acetic acid
Nombre IUPAC 2-[carbamimidoyl(metil)amino]ácido acético
SMILES CN(CC(=O)O)C(=N)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Creatine
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 2.5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C4H9N3O2/c1-7(4(5)6)2-3(8)9/h2H2,1H3,(H3,5,6)(H,8,9)
Formula Weight (peso de la fórmula) 131.0695
Porcentaje de pureza >95%