Learn More
Creatina fosfato (fosfocreatina), >85%, TRC
Código de producto. 30133174
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30133174 5 g 5 g
17907814 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30133174 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP3546005G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 67-07-2
Fórmula molecular C4 H10 N3 O5 P
Peso molecular (g/mol) 211.11
Sinónimo Glycine, N-[imino(phosphonoamino)methyl]-N-methyl-, Sarcosine, N-(phosphonoamidino)- (8CI), N-[Imino(phosphonoamino)methyl]-N-methylglycine, Creatine phosphate, Creatinephosphoric acid, N-(Phosphonoamidino)sarcosine, N-Phosphorocreatine, N-Phosphorylcreatine, Phosphocreatine, Phosphorylcreatine
Nombre IUPAC Ácido 2-[metil-(N-fosfonocarbamimidil)amino]acético
SMILES CN(CC(=O)O)C(=N)NP(=O)(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phosphocreatine
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C4H10N3O5P/c1-7(2-3(8)9)4(5)6-13(10,11)12/h2H2,1H3,(H,8,9)(H4,5,6,10,11,12)
Formula Weight (peso de la fórmula) 211.0358