Learn More
Tetrahidrato de sal disódica de fosfato de creatina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10579263 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
2 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 GR
10 g
2 GR
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10579263 1 g Frasco de vidrio 1 GR
10616794 2 g Frasco de vidrio 2 GR
10216011 10 g Frasco de vidrio 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10579263 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 337340010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 71519-72-7 | C4H8N3Na2O5P | 255.08 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 71519-72-7
Fórmula molecular C4H8N3Na2O5P
Peso molecular (g/mol) 255.08
Número MDL MFCD00150192
Clave InChI RNTXMYSPASRLFT-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo creatine phosphate sodium salt
PubChem CID 91884830
SMILES [Na+].[Na+].CN(CC(O)=O)C(N)=NP([O-])([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Creatine phosphate disodium salt tetrahydrate
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal Na2O3PNHC(NH)N(CH3)CH2COOH·4H2O
Cantidad 1 g
Información de solubilidad (10% in water) Clear colorless solution
Nombre IUPAC tetrahidrato de disodio ({amino[(carboximetil)(metil)amino]metilideno}amino)fosfonato
Formula Weight (peso de la fórmula) 327.14
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo