Learn More
Fosfato de creatina, sal disódica tetrahidrato, ≥ 98 %, Affymetrix/USB™
Código de producto. 15825118 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15825118 25 g Frasco de plástico 25 g
15815118 5 g Frasco de plástico 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15825118 Proveedor Thermo Scientific N.º de proveedor J13920.14
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 71519-72-7
Fórmula molecular C4H8N3Na2O5P
Peso molecular (g/mol) 255.08
Número MDL MFCD00150192
Clave InChI RNTXMYSPASRLFT-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo creatine phosphate sodium salt, Sodium creatine phosphate dibasic tetrahydrate
PubChem CID 131887655
Nombre IUPAC tetrahidrato de disodio ({amino[(carboximetil)(metil)amino]metilideno}amino)fosfonato
SMILES [Na+].[Na+].CN(CC(O)=O)C(N)=NP([O-])([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Creatine Phosphate Disodium Salt Tetrahydrate
Forma física Polvo cristalino
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 327.14
Porcentaje de pureza ≥98%
Envase Frasco de plástico