Learn More
Melford Fosfato de creatina
Código de producto. 30018198
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30018198 1 kg 1 Kg
30018197 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30018198 Proveedor Melford N.º de proveedor C703001000.0
El producto generalmente se envía dentro de las 24 horas. Solo para uso en investigación o fabricación posterior, no para uso alimentario o farmacológico.
Fórmula molecular: C4H8N3O5PNa2. 4H2O, peso molecular: 327,14, número CAS: 922-32-7
Especificaciones
CAS 922-32-7
Fórmula molecular C4H8N3O5PNa2-4H2O
Cantidad 1 kg