Learn More
Monohidrato de creatina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Creatine hydrate |
| CAS | 6020-87-7 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C4 H9 N3 O2 . H2 O |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Glycine, N-(aminoiminomethyl)-N-methyl-, hydrate (1:1), Creatine, monohydrate (8CI), Glycine, N-(aminoiminomethyl)-N-methyl-, monohydrate (9CI), Creapure |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H9N3O2.H2O/c1-7(4(5)6)2-3(8)9;/h2H2,1H3,(H3,5,6)(H,8,9);1H2 |
| SMILES | O.CN(CC(=O)O)C(=N)N |
| Nombre IUPAC | ácido 2-[carbamimidoil(metil)amino]acético; hidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 149.15 |
| Show More |