Learn More
Monohidrato de creatina, TRC
Código de producto. 30365239
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30365239 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30365239 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC7815105G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Creatine hydrate
CAS 6020-87-7
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C4 H9 N3 O2 . H2 O
Cantidad 5 g
Sinónimo Glycine, N-(aminoiminomethyl)-N-methyl-, hydrate (1:1), Creatine, monohydrate (8CI), Glycine, N-(aminoiminomethyl)-N-methyl-, monohydrate (9CI), Creapure
Fórmula InChI InChI=1S/C4H9N3O2.H2O/c1-7(4(5)6)2-3(8)9;/h2H2,1H3,(H3,5,6)(H,8,9);1H2
SMILES O.CN(CC(=O)O)C(=N)N
Nombre IUPAC ácido 2-[carbamimidoil(metil)amino]acético; hidrato
Peso molecular (g/mol) 149.15
Formula Weight (peso de la fórmula) 149.08
Porcentaje de pureza >95