Learn More
Monohidrato de creatina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10387980 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10387980 25 g Frasco de vidrio 25 g
10783421 100 g Frasco de vidrio 100 g
10209163 500 g Frasco de vidrio 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10387980 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 226790250
ChemsChrom Mega Deals
Usar código promocional 27993
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
La creatina monohidrato, n.º de CAS 6020-87-7, es la forma monohidrato de creatina, un aminoácido que se encuentra principalmente en las células musculares esqueléticas que es importante para la rápida reposición de energía.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Descripción general
  • La creatina es un aminoácido fabricado naturalmente por el cuerpo que también puede adquirirse a través del consumo dietético
  • Se almacena principalmente en el tejido muscular esquelético
  • La creatina se almacena en forma de fosfato y, al agotarse los depósitos de ATP, la fosfocreatina es capaz de donar grupos de fosfato para reponer rápidamente el ATP
  • La suplementación de creatina puede ser beneficiosa como tratamiento de la enfermedad, particularmente en enfermedades de desgaste muscular incluyendo cáncer y enfermedades crónicas
Aplicaciones
  • La creatina se puede utilizar en el laboratorio para estudiar su potencial de uso como tratamiento para enfermedades metabólicas y de desgaste muscular
  • Se ha descubierto que la creatina tiene efectos antitumorales, antivirales y antidiabéticos
  • También se utiliza en entornos de laboratorio para estudiar trastornos neurológicos y se ha descubierto que es neuroprotector contra condiciones hipoxicas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6020-87-7
Fórmula molecular C4H9N3O2·H2O
Peso molecular (g/mol) 149.15
Número MDL MFCD00071582
Clave InChI MEJYXFHCRXAUIL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo creatine monohydrate, creatine hydrate, 2-1-methylguanidino acetic acid hydrate, creatine, monohydrate, creatinemonohydrate, unii-9603ln7r2q, glycine, n-aminoiminomethyl-n-methyl-, monohydrate, n-amidinosarcosine monohydrate, n-aminoiminomethyl-n-methylglycine monohydrate, creapure
PubChem CID 80116
Nombre IUPAC ácido 2-[carbamimidoil(metil)amino]acético; hidrato
SMILES CN(CC(=O)O)C(=N)N.O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Creatine monohydrate
Punto de fusión 292.0°C
Color Blanco a amarillo
Residuos de ignición 1% max.
Pérdida por secado 12.6% max. (105°C)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (on dry substance) (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal H2NC(=NH)N(CH3)CH2CO2H·H2O
Cantidad 25 g
Beilstein 04, 363
Índice Merck 14, 2568
Información de solubilidad (1% in water) Clear colorless to light yellow
Formula Weight (peso de la fórmula) 149.15
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino