Learn More
Monohidrato de creatina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11451607
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
2500 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11451607 2500 g 2500 g
11431607 100 g 100 g
11441607 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11451607 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B25009.0E
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 6020-87-7 | C4H11N3O3 | 149.15 g/mol
Creatine monohydrate is involved in rapid ATP production primarily in skeletal muscle tissue via the action of creatine kinase(s). It may be used as a supplement to study its uptake mechanism and metabolism of action. It is used in the treatment of neuromuscular diseases.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El monohidrato de creatina interviene en la producción rápida de ATP, principalmente en el tejido musculoesquelético a través de la acción de la(s) creatinacinasa(s). Puede usarse como suplemento para estudiar su mecanismo de absorción y metabolismo de acción. Se utiliza en el tratamiento de enfermedades neuromusculares.
Solubilidad
Soluble en agua (17 g/l) a 20 °C. Insoluble en éter.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6020-87-7
Fórmula molecular C4H11N3O3
Peso molecular (g/mol) 149.15
Número MDL MFCD00071582
Clave InChI MEJYXFHCRXAUIL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo creatine monohydrate, creatine hydrate, 2-1-methylguanidino acetic acid hydrate, creatine, monohydrate, creatinemonohydrate, unii-9603ln7r2q, glycine, n-aminoiminomethyl-n-methyl-, monohydrate, n-amidinosarcosine monohydrate, n-aminoiminomethyl-n-methylglycine monohydrate, creapure
PubChem CID 80116
Nombre IUPAC ácido 2-[carbamimidoil(metil)amino]acético; hidrato
SMILES CN(CC(=O)O)C(=N)N.O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Creatine monohydrate
Punto de fusión ∼292°C (decomposition)
pH 6.9
Olor Weak
Cantidad 2500 g
Beilstein 907175
Índice Merck 14,2568
Información de solubilidad Soluble in water (17g/L) at 20°C. Insoluble in ether.
Formula Weight (peso de la fórmula) 149.15 (131.13 Anhydrous)
Porcentaje de pureza 99%