Learn More
Creatina, Mikromol™
Descripción
Creatina
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Creatine |
| CAS | 57-00-1 |
| Nombres de analitos o componentes | Creatine |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C4 H9 N3 O2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Creatine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H9N3O2/c1-7(4(5)6)2-3(8)9/h2H2,1H3,(H3,5,6)(H,8,9) |
| SMILES | CN(CC(=O)O)C(=N)N |
| Nombre IUPAC | 2-[carbamimidoyl(metil)amino]ácido acético |
| Mostrar más |