Learn More
Creatina-(metil-d3) monohidrato, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Creatine-(methyl-d3) Monohydrate |
| CAS | 284664-86-4 |
| Fórmula molecular | C4 D3 H6 N3 O2 . H2 O |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | Glycine, N-(aminoiminomethyl)-N-(methyl-d3)-, hydrate (1:1) (ACI), Glycine, N-(aminoiminomethyl)-N-(methyl-d3)-, monohydrate (9CI), N-(Aminoiminomethyl)-N-(methyl-d3)glycine monohydrate, Creatine-d3 monohydrate, Creatine-D3 (N-methyl-D3) monohydrate, 2-(1-Trideuteriomethylguanidino)acetic acid monohydrate, N-(Methyl-d3)-N-guanylglycine monohydrate, [N-(Amidino)-N-(methyl-d3)amino]acetic acid monohydrate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H9N3O2.H2O/c1-7(4(5)6)2-3(8)9;/h2H2,1H3,(H3,5,6)(H,8,9);1H2/i1D3; |
| SMILES | O.[2H]C([2H])([2H])N(CC(=O)O)C(=N)N |
| Nombre IUPAC | ácido 2-[carbamimidoil(trideuteriometil)amino]acético; hidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 152.167 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 152.099 |