Learn More
Creatine, MedChemExpress
Código de producto. 16452678
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16452678 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 16452678 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYW010388
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
MedChemExpress Creatine, an endogenous amino acid derivative, plays an important role in cellular energy, especially in muscle and brain.
Creatine, an endogenous amino acid derivative, plays an important role in cellular energy, especially in muscle and brain.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Creatine
CAS 57-00-1
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C4H9N3O2
Cantidad 5 g
Información de solubilidad H2O : 6.25 mg/mL (47.66 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)CN(C)C(N)=N
Peso molecular (g/mol) 131.14
Formula Weight (peso de la fórmula) 131.14
Porcentaje de pureza 95.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-protein/nucleotide metabolism