Learn More
Clorhidrato de creatina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Creatine Hydrochloride |
| CAS | 17050-09-8 |
| Fórmula molecular | C4H10N3O2Cl |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | Glycine, N-(aminoiminomethyl)-N-methyl-, hydrochloride (1:1) (ACI), Creatine, monohydrochloride (8CI), Glycine, N-(aminoiminomethyl)-N-methyl-, monohydrochloride (9CI), Creatine hydrochloride, Creatine monohydrochloride, N-(Aminoiminomethyl)-N-methylglycine monohydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H9N3O2.ClH/c1-7(4(5)6)2-3(8)9;/h2H2,1H3,(H3,5,6)(H,8,9);1H |
| SMILES | Cl.CN(CC(=O)O)C(=N)N |
| Nombre IUPAC | ácido 2-[carbamimidoil(metil)amino]acético;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 167.59 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 167.0462 |