Learn More
Creatina, anhidro, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11478077
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11478077 25 g 25 g
11488077 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11478077 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A17477.14
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    49.27€
    40.65€ / 25 g
    Ahorro 8.62€
    17% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 57-00-1 | C4H9N3O2 | 131.135 g/mol
Creatine is involved in the rapid production of ATP associated with creatine kinases in skeletal muscle tissue. Creatine may be used as a supplement to study its mechanism of action. It acts as a nutraceutical and a neuroprotective agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La creatina participa en la rápida producción de ATP asociada a la quinasa creatina en el tejido muscular esquelético. La creatina puede usarse como suplemento para estudiar su mecanismo de acción. Actúa como un agente nutracéutico y neuroprotector.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Almacénelo alejado de agentes oxidantes. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 57-00-1
Fórmula molecular C4H9N3O2
Peso molecular (g/mol) 131.135
Número MDL MFCD00004282
Clave InChI CVSVTCORWBXHQV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo creatine, creatin, kreatin, krebiozon, n-amidinosarcosine, n-methyl-n-guanylglycine, methylglycocyamine, 2-1-methylguanidino acetic acid, creatine, hydrate, alpha-methylguanido acetic acid
PubChem CID 586
ChEBI CHEBI:16919
Nombre IUPAC 2-[carbamimidoyl(metil)amino]ácido acético
SMILES CN(CC(=O)O)C(=N)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Creatine
Nombre de nota anhydrous
Punto de fusión ∼290°C (decomposition)
Densidad 1.33
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Cantidad 25 g
Beilstein 907175
Índice Merck 14,2568
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 131.13
Porcentaje de pureza 98%