Learn More
Tocris Bioscience™ CRBN PROTAC™ 14a
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18759846
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
18759846 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 18759846 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 7219/5
Cereblon Degrader (PROTAC™)
CRBN PROTAC® 14a is a cereblon Degrader (PROTAC™). Comprises a ligand for Von Hippel Lindau (VHL) protein joined by a linker to a cereblon targeting ligand. Preferentially degrades cereblon (DC50 = 200 nM in HEK293 cells). Induces rapid and profound cereblon degradation (98% decrease after 8 h at 1 μM in HEK293 cells).
PROTAC® is a registered trademark of Arvinas Operations, Inc., and is used under license.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N1-(2-((2-(2,6-Dioxopiperidin-3-yl)-1,3-dioxoisoindolin-4-yl)amino)ethyl)-N20-(-1-((2 S,4 R)-4-hydroxy-2-((4-(4-methylthiazol-5-yl)benzyl)carbamoyl)pyrrolidin-1-yl)-3,3-dimethyl-1-oxobutan-2-yl)-3,9,12,18-tetraoxaicosanediamide
CAS 2358775-70-7
Cantidad 5 mg
Objetivo Active Degraders
Fórmula molecular C53H72N8O13S
Pureza 0.98