Learn More
Abeba™ Zapatos Crawler ALU 4510
Descripción
- CE EN ISO 20345:2011 S1 SRC
- Microfibra con incrustaciones textiles transpirables.
- Blanco/gris
- Puntera de aluminio
- Entresuela de espuma de PU
- Suela de TPU antideslizante
- Plantilla ondulada complementaria reemplazable (n.º de artículo (n.º de artículo 3577)
- Tratamiento Sanitized.
- Antiestático
- Forro transpirable con iones de plata.
- Zona del empeine con cordones
- Material reflectante
- Modelo descatalogado
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | CE EN ISO 20345:2011 S1 SRC |
| Color | Blanco, Gris |
| Material | Microfibra |
| Tamaño | 46 |
| Características exclusivas | Antideslizante |
| Material de la suela | Poliuretano termoplástico |
| Modelo | 4510 |
| Material del dedo del pie | Aluminio |