Learn More
Abeba™ Zapatos Crawler ALU 34555
Descripción
- CE EN ISO 20345:2011 SB A, E, FO SRC
- Microfibra
- Blanco
- Puntera de aluminio
- Entresuela de espuma de PU
- Suela de TPU antideslizante
- Plantilla ondulada complementaria reemplazable (n.° de artículo 3579)
- Tratamiento Sanitized
- ESD disipativo de conformidad con la norma DIN EN 61340
- Correa de talón no plegable, ajustable
- Revestimiento transpirable con iones de plata
- Zona del empeine ajustable, con banda elástica.
- cierre de velcro
- Revestimiento resistente a los arañazos en la zona de los dedos.
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | CE EN ISO 20345:2011 SB A, E, FO SRC |
| Color | Blanco |
| Material | Microfibra |
| Tamaño | 48 |
| Características exclusivas | Antideslizante |
| Material de la suela | Poliuretano |
| Modelo | 34555 |
| Material del dedo del pie | Aluminio |