Learn More
Slice™ Cuchilla artesanal
Código de producto. 16443649
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Gris/naranja
Negro/Naranja
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
16443649 Gris/naranja cada uno
16413639 Negro/Naranja cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16443649 Proveedor Slice™ N.º de proveedor 10589
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    27.05€
    23.43€ / paquete de 1
    Ahorro 3.62€
    13% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 11-12-2026
Cuenta con un mango duradero, un agarre con sombreado transversal y un diseño sin rodillo con tapón de seguridad. La hoja Finger-friendly™ está hecha de cerámica avanzada
  • Tipo de hoja: filo recto y punta redondeada
  • Tipo de mango: posición fija
  • Mango sin rodillo con agarre con sombreado transversal
  • Finger-friendly™ El borde se mantiene nítido 11 veces más tiempo
  • Reduce las lesiones y los costes
  • Hoja sin chispas no conductora
  • Incluye una hoja 10518 de borde recto y punta redondeada
  • Diseño ambidiestro
  • Cambio de hoja sin herramienta
  • Menos cambios de hoja = menos lesiones
Especificaciones
Tipo de mango Hoja fija, mango sin rodillo con agarre con sombreado transversal
Tipo de producto Cuchilla artesanal
Para utilizar con (equipo) Hojas Slice™: 10518, 10519, 10520, 10532, 10534, 10535, 10536
Longitud (imperial) 6,5 in
Longitud (métrico) 165 mm
Material GFN, latón, polipropileno y óxido de circonio
Color Gris/naranja
Para utilizar con (aplicación) Corte de seguridad
Incluye 1 hoja cerámica de punta redondeada y filo recto
N.° por paquete 1 unidad
Peso (imperial) 0,74 oz
Peso (métrico) 21 g
Anchura (imperial) 0,46 in
Anchura (métrico) 11,6 mm