Learn More
Slice™ Cuchilla artesanal
Código de producto. 16413639
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Gris/naranja
Negro/Naranja
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color unitSize
16413639 Negro/Naranja cada uno
16443649 Gris/naranja cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16413639 Proveedor Slice™ N.º de proveedor 10548
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    23.35€
    21.50€ / paquete de 1
    Ahorro 1.85€
    7% Descuento
Fecha estimada de envoi: 01-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Cuenta con un mango duradero, un agarre con sombreado transversal y un diseño sin rodillo con tapón de seguridad. La hoja Finger-friendly™ está hecha de cerámica avanzada
  • Tipo de hoja: filo recto y punta redondeada
  • Tipo de mango: posición fija
  • Mango sin rodillo con agarre con sombreado transversal
  • Finger-friendly™ El borde se mantiene nítido 11 veces más tiempo
  • Reduce las lesiones y los costes
  • Hoja sin chispas no conductora
  • Incluye una hoja 10518 de borde recto y punta redondeada
  • Diseño ambidiestro
  • Cambio de hoja sin herramienta
  • Menos cambios de hoja = menos lesiones
Especificaciones
Tipo de mango Hoja fija, mango sin rodillo con agarre con sombreado transversal
Tipo de producto Cuchilla artesanal
Para utilizar con (equipo) Hojas Slice™: 10518, 10520
Longitud (imperial) 6,42 in
Longitud (métrico) 163 mm
Material GFN, latón, polipropileno y óxido de circonio
Color Negro/Naranja
Para utilizar con (aplicación) Corte de seguridad
Incluye 1 hoja cerámica de punta redondeada y filo recto
N.° por paquete 1 unidad
Peso (imperial) 0,61 oz
Peso (métrico) 17,18 g
Anchura (imperial) 0,43 in
Anchura (métrico) 11 mm