Learn More
Slice™ Hojas craft
Código de producto. 16443619
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño de la unidad:
paquete de 4
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño de la unidad
16443619 paquete de 4
16433619 paquete de 4
16453619 paquete de 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16443619 Proveedor Slice™ N.º de proveedor 10519
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
El filo Finger-friendly™ corta los materiales de forma eficaz pero es más seguro tocarlo que las hojas tradicionales
  • 4 hojas de un solo filo por paquete
  • Compatible con/ Slice™ Mangos artesanales, bisturí, cuchillo de precisión
  • Herramienta compatible: Slice™ 10548
  • Finger-friendly™ El borde se mantiene nítido 11 veces más tiempo
  • Reduce las lesiones y los costes
  • Sin chispas, no conductiva y no magnética
  • Seguro hasta 1600 grados Celsius
  • Químicamente inerte, nunca se oxida
  • Cambio de hoja sin herramienta
  • Menos cambios de hoja = menos lesiones
Especificaciones
Material de la hoja Óxido de circonio
Para utilizar con (aplicación) Corte de seguridad
Longitud (imperial) 1,29 in
Longitud (métrico) 32,8 mm
Para utilizar con (equipo) Mangos Slice™: 10548, 10589, 10580, 10568
Incluye 4 cuchillas de un solo filo por paquete
Color Blanco
Cantidad 4 paquete
Anchura (imperial) 0,24 in
Anchura (métrico) 6,15 mm
Tipo de hoja Filo recto, punta puntiaguda