Learn More
Slice™ Hojas craft
Descripción
- 4 hojas de un solo filo por paquete
- Compatible con/ Slice™ Mangos artesanales, bisturí, cuchillo de precisión
- Herramienta compatible: Slice™ 10548
- Finger-friendly™ El borde se mantiene nítido 11 veces más tiempo
- Reduce las lesiones y los costes
- Sin chispas, no conductiva y no magnética
- Seguro hasta 1600 grados Celsius
- Químicamente inerte, nunca se oxida
- Cambio de hoja sin herramienta
- Menos cambios de hoja = menos lesiones
Especificaciones
Especificaciones
| Material de la hoja | Óxido de circonio |
| Para utilizar con (aplicación) | Corte de seguridad |
| Longitud (imperial) | 1,29 in |
| Longitud (métrico) | 32,8 mm |
| Incluye | 4 cuchillas de un solo filo por paquete |
| Color | Blanco |
| Cantidad | 4 paquete |
| Anchura (imperial) | 0,25 pulg |
| Anchura (métrico) | 6,30 mm |
| Tipo de hoja | Filo recto, punta redondeada |