Learn More
CRAC intermediate 2, MedChemExpress
Código de producto. 16493937
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16493937 50 mg 50 miligramos
16460478 5 mg 5 miligramos
16458018 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16493937 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY20588
MedChemExpress CRAC intermediate 2 is a intermediate compound for CRAC inhibitor synthesis, extracted from patent WO 2013059666A1.
CRAC intermediate 2 is a intermediate compound for CRAC inhibitor synthesis, extracted from patent WO 2013059666A1.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material CRAC intermediate 2
Forma física Solid
CAS 123066-64-8
Color Amarillo claro
Cantidad 50 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C11H7F6N3
Información de solubilidad DMSO : ≥ 52 mg/mL (176.16 mM)
SMILES NC1=CC=C(N2N=C(C(F)(F)F)C=C2C(F)(F)F)C=C1
Peso molecular (g/mol) 295.18
Formula Weight (peso de la fórmula) 295.18
Porcentaje de pureza 99.63%