Learn More
Code Corporation™ Escáner de código de barras inalámbrico portátil CR2700 con estación de carga Bluetooth
Código de producto. 17953862 Tienda Brady Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de conexión:
Bluetooth
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo de conexión Tamaño de la unidad
17953862 Bluetooth cada uno
1 options
Código de producto. 17953862 Proveedor Code Corporation™ N.º de proveedor 176516
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1555.00€
    1134.00€ / paquete de 1
    Ahorro 421.00€
    27% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Lea fácilmente códigos de barras anchos y pequeños con el escáner de código de barras con mango ultrarrápido CR2700. Este escáner agresivo y omnidireccional elimina el reposicionamiento y las repetidas exploraciones de códigos de barras que consumen mucho tiempo. El kit incluye una estación de carga.
  • Utilice este kit completo para iniciar sus procesos de escaneo
  • Incluye todo lo que necesita para configurar un flujo de trabajo de escaneo
  • Usos B27 baterías con indicador de potencia incorporado
  • Clasificación de sellado IP65 contra la entrada de polvo y líquidos
  • CodeShield™ Carcasa para limpieza con desinfectantes y productos químicos
  • Rendimiento inigualable en lecturas sobre superficies curvas y brillantes
  • USB, Bluetooth™5 de bajo consumo (para mayor seguridad de datos, mayor duración de la batería y menos tiempo de inactividad)
  • Respuesta visual, audible y háptica personalizable con múltiples botones programables
  • Rastrear cualquier problema: Fechas de servicio rastreables y estadísticas de batería para ayudar al departamento de TI a implementar y administrar su flota de escáneres
Especificaciones
Altura (métrico) 135 mm
Altura (imperial) 5,3 in
Anchura (métrico) 53.34 mm
Anchura (imperial) 2,1 in
Fondo (métrico) 131 mm
Fondo (imperial) 5,2 in
Peso (métrico) 177 g
Peso (imperial) 0.29 lb.
Vista de campo Campo de alta densidad: 30° Horizontal por 20° Vertical, Campo Amplio: 50° Horizontal por 33,5° Vertical
Incluye Versión con mango para escáner CR2700 B27 Batería, estación de carga inductiva con soporte de escritorio, 6 pies. USB Cable de carga
Tipo Lector de códigos de barras
Tipo de conexión Bluetooth
Memoria de datos 1 MB de memoria flash NOR, 16 MB de RAM
Fuente de alimentación Batería recargable
Resolución Campo de alta densidad: 960 x 640; Campo amplio: 960 x 640
Alternate Part Number CR2702-200-A272-C36-MB6-C286