Learn More
Code Corporation™ Escáner de código de barras portátil inalámbrico Bluetooth CR2700 con estación de carga
Código de producto. 17943862 Tienda Brady Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de conexión:
Bluetooth
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo de conexión Tamaño de la unidad
17943862 Bluetooth cada uno
1 options
Código de producto. 17943862 Proveedor Code Corporation™ N.º de proveedor 176518
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1500.00€
    1094.00€ / paquete de 1
    Ahorro 406.00€
    27% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Lea códigos de barras anchos y pequeños más fácilmente con este lector de códigos de barras ultrarrápido. Obtenga un rendimiento increíble de un escáner omnidireccional agresivo que lee incluso códigos de barras dañados. El kit incluye una estación de carga.
  • El kit incluye todo lo que necesita para iniciar sus procesos de escaneo: Escáner CR2700 versión Palm, B27 Batería, estación de carga inductiva con soporte de escritorio y 6 pies USB Cable de carga
  • Usos B27 baterías con indicador de potencia incorporado
  • Clasificación de sellado IP65 contra la entrada de polvo y líquidos. CodeShield™ Carcasa para limpieza con desinfectantes y productos químicos
  • Rendimiento inigualable en lectura sobre superficies curvas y brillantes. USB, Bluetooth™ 5 Bajo consumo de energía (para mayor seguridad de datos, mayor duración de la batería y menor tiempo de inactividad)
  • Respuesta visual, audible y háptica personalizable con múltiples botones programables
  • Rastrear cualquier problema: Fechas de servicio rastreables y estadísticas de batería para ayudar al departamento de TI a implementar y administrar su flota de escáneres.
Especificaciones
Altura (métrico) 28 mm
Altura (imperial) 1,1 in
Anchura (métrico) 53.34 mm
Anchura (imperial) 2,1 in
Fondo (métrico) 131 mm
Fondo (imperial) 5,2 in
Peso (métrico) 131 g
Peso (imperial) 0.29 lb.
Vista de campo Campo de alta densidad: 30° Horizontal por 20° Vertical, Campo Amplio: 50° Horizontal por 33,5° Vertical
Incluye Escáner CR2700 versión Palm, B27 Batería, estación de carga inductiva con soporte de escritorio, 6 pies. USB Cable de carga
Tipo Lector de códigos de barras
Tipo de conexión Bluetooth
Memoria de datos 1 MB de memoria flash NOR, 16 MB de RAM
Fuente de alimentación Batería recargable
Resolución Campo de alta densidad: 960 x 640; Campo amplio: 960 x 640
Alternate Part Number CR2701-200-A272-C36-MB6-C286