Learn More
Code Corporation™ Batería CR2700
Código de producto. 17950002 Tienda Brady Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de batería:
CRA-B27-C286
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo de batería Tamaño de la unidad
17950002 CRA-B27-C286 cada uno
1 options
Código de producto. 17950002 Proveedor Code Corporation™ N.º de proveedor 176694
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    144.00€
    134.63€ / paquete de 1
    Ahorro 9.37€
    6% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-12-2026
Mantén tu código Reader™ 2700 va con esta batería con indicador de potencia incorporado.
  • Mantén tu código Reader™ 2700 va con esta batería con indicador de potencia incorporado.
  • Agregue baterías adicionales a su solución de escaneo para no quedarse sin energía cuando la necesite.
Especificaciones
Tipo de producto Batería
Tipo de batería CRA-B27-C286
Recargable Sí
Para utilizar con (equipo) Escáner de códigos de barras CR2700
Cantidad 1 unidad
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 3 x 2,5 x 0,5 in
Longitud (imperial) 3 in
Longitud (métrico) 76.20 mm
Anchura (imperial) 2,5 in
Anchura (métrico) 63.50 mm
Altura (imperial) 0,5 in
Altura (métrico) 12.70 mm