Learn More
Code Corporation™ Escáner de código de barras portátil con cable CR1500 y soporte para códigos 1D, 2D o QR
Código de producto. 17970002 Tienda Brady Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de conexión:
USB
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo de conexión Tamaño de la unidad
17970002 USB cada uno
1 options
Código de producto. 17970002 Proveedor Code Corporation™ N.º de proveedor 176511
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    491.00€
    359.00€ / paquete de 1
    Ahorro 132.00€
    26% Descuento
En stock
Ahorre tiempo valioso con esta solución de escaneo rápida y confiable: el CR1500 y el soporte. Este lector de códigos de barras omnidireccional elimina el reposicionamiento y las repeticiones de escaneos que requieren mucho tiempo de códigos de barras 1D y 2D que han estado en condiciones difíciles.
  • Compacto, liviano y resistente para sobrevivir a los entornos industriales más difíciles.
  • Obtenga un escaneo rápido y sencillo con un motor de escaneo de alto rendimiento y una orientación intuitiva
  • Lea códigos de barras de alta densidad y de campo amplio con un solo dispositivo a través de una óptica de campo dual
  • La carcasa sin PVC tiene clasificación IP54 para proteger contra agentes de limpieza químicos agresivos, polvo y entrada de agua.
  • Escaneo inteligente en un paquete pequeño: Uno de los lectores de códigos de barras más pequeños del mercado.
  • Incluye: Lector de código de barras CR1500, soporte y cable de 6 pies. USB Cable
  • Garantía limitada de 5 años
Especificaciones
Altura (métrico) 132.1 mm
Altura (imperial) 5,2 in
Anchura (métrico) 50.8 mm
Anchura (imperial) Cajas de
Fondo (métrico) 76.2 mm
Fondo (imperial) 3 in
Peso (métrico) 116 g
Peso (imperial) 0.26 lb.
Vista de campo Campo de alta densidad: 30° Horizontal por 20° Vertical, Campo Amplio: 50° Horizontal por 33,5° Vertical
Incluye Lector CR1500, soporte, 6 pies. USB Cable
Tipo Lector de códigos de barras
Tipo de conexión USB
Memoria de datos 1 MB de memoria flash NOR, 16 MB de RAM
Fuente de alimentación USB
Resolución Campo de alta densidad: 960 x 640; Campo amplio: 960 x 640
Alternate Part Number CR1500-K201-C500-US3-C286