Learn More
Code Corporation™ Escáner de código de barras CR1100
Código de producto. 17910012
Cambiar vista
Click to view available options
Incluye:
Lector CR1100, cable USB de 1,8 m
Lector CR1100, soporte, cable USB de 1,80 m
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Incluye unitSize
17910012 Lector CR1100, cable USB de 1,8 m cada uno
17930002 Lector CR1100, soporte, cable USB de 1,80 m cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17910012 Proveedor Code Corporation™ N.º de proveedor 176692
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Automatice sus operaciones con el CR1100. Con durabilidad de nivel industrial y funcionalidad de nivel de consumidor, obtendrá una experiencia perfecta con cada escaneo.
  • Automatice sus operaciones con el CR1100.
  • Con durabilidad de nivel industrial y funcionalidad de nivel de consumidor, obtendrá una experiencia perfecta con cada escaneo.
  • Lea más tipos de códigos de barras con óptica de campo dual patentada.
  • Obtenga protección adicional para sellar el polvo y la humedad con una clasificación IP54.
  • Ligero y compacto con diseño resistente.
  • Es personalizable según las necesidades del flujo de trabajo con indicadores visuales, audibles y hápticos.
  • Cuenta con una potente plataforma JavaScript para un control completo del dispositivo.
Especificaciones
Descripción Código Reader™ Escáner de código de barras CR1100
Tipos de códigos de barras compatibles BC412, Codabar, Code 11, Code 128, Code 32, Code 39, Code 93, GS1 DataBar, Hong Kong 2 of 5, IATA 2 of 5, Interleaved 2 of 5, MSI Plessey, Matrix 2 of 5, NEC 2 of 5, Plessey, Straight 2 of 5, Telepen, Trioptic, UPC / EAN / JAN, PharmacodeCodablock F, Code 49, GS1 Composite (CC-A/CC-B/CC-C), MicroPDF, PDF417Aztec Code, Data Matrix, Data Matrix Rectangular Ext'n, GoCode&trade, (prorietary--add'l license req'd), Grid Matrix, HanXin Code, Micro QR Code, QR Code, QR Model 1Australian Post, Canada Post, Itelligent Mail, Japan Post, KIX Code, Korea Post, Planet, Post-Net, UK Royal Mail, UPU ID-tags
Método de transferencia de datos USB 2.0 (Genérico HID , HID teclado, puerto COM virtual), RS232
Altura (métrico) 30 mm
Altura (imperial) 1,2 in
Anchura (métrico) 53 mm
Anchura (imperial) 2,1 in
Fondo (métrico) 68 mm
Fondo (imperial) 2,7 in
Peso (métrico) 54 g
Conexión de carga RS232, USB 2.0 (Genérico HID , HID teclado, puerto COM virtual)
Peso (imperial) 0.26 lb.
Certificaciones/conformidad CE, Europa: CE-RoHS
Para utilizar con (aplicación) Seguimiento de activos, identificación general, atención médica, laboratorio, fabricación, farmacéutica
Incluye Lector CR1100, cable USB de 1,8 m
Accesorios necesarios USB 2.0 (Genérico HID , HID teclado, puerto COM virtual), RS232
Garantía 2 años
Tipo de software JavaScript
Cantidad 1 unidad
Tipo Lector de códigos de barras
Tipo de pantalla Ninguno Incluido
Fuente de alimentación USB
Alternate Part Number CR1100-K101-C500-C286