Learn More
Micronova™ Cinta para salas limpias CR100 PC™—roja
Código de producto. 30694853 Tienda Micronova Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Anchura (imperial):
1 in
Tamaño de la unidad:
paquete de 36
Código de producto. Anchura (imperial) Tamaño de la unidad
30694853 1 in paquete de 36
1 options
Código de producto. 30694853 Proveedor Micronova™ N.º de proveedor CR100PC1RE
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    660.00€
    627.79€ / paquete de 36
    Ahorro 32.21€
    4% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-01-2027
Especialmente procesada para aplicaciones en salas limpias y alrededor de ellas
  • Fabricada con vinilo con adhesivo de caucho sintético que garantiza una separación limpia de los cartuchos de obleas y la mayoría de las superficies de trabajo en salas limpias
  • Ideal para unir con cinta y sellar superficies curvas e irregulares
  • Acabado mate sobre el que se puede escribir con rotuladores para salas limpias
  • Envasada individualmente en bolsa de polietileno
Información de órdenes
Disponible en rollos de color rojo, amarillo, blanco, negro, marrón, azul oscuro, verde oscuro, azul claro, verde claro, naranja, morado y transparente de 36 yd de longitud (33 m). Póngase en contacto con su representante de servicio al cliente de seguridad de Fisher en 1-800-772-6733 para obtener información sobre pedidos para los colores que no se muestran aquí.
Tekniske data
Certificaciones/conformidad PPP-T-66E, CID A-A 1689A
Tipo de adhesivo Repositionable Rubber
Recubrimiento Vinyl
Color Rojo
Acabado Mate
Formato Roll
Material Vinilo, Caucho sintético
Tipo de producto Cinta para salas limpias
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Sellado, codificación de colores, etiquetado, creación de lotes
Sin látex No
Cantidad Unidad
Dimensiones (L x An) 36 yd. x 1 in.
Longitud (imperial) 36 yd
Longitud (métrico) 33 m
Anchura (imperial) 1 in
Anchura (métrico) 25.4 mm
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.