Learn More
Julabo™ Tubos CR
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | Adecuados para baño de circulación criocompacto CF30, CF31, CF40, CF41 |
| Intervalo de temperatura | De 30 °C a 120 °C |
| Tipo | Tubos CR |