Learn More
Isofield™ Guantes estériles de látex para salas blancas CR++ - Compatibles con grado A/B
Beskrivning
- Guantes estériles de látex para salas blancas
- 600 mm (24 in) longitud de los hombros
- Específico para manos
- Color natural
- Palma y dedos texturizados
- Puño con reborde
- Bajos niveles de endotoxinas.
- Irradiación gamma, mínimo 25 kGy
- Nivel de garantía de esterilidad 10-6
- Nivel de proteína inferior a 50 μg/g
- Bolsas de tinta resistentes al IPA
- Nivel de calidad aceptable (NCA) 0,65
- Bajo recuento de partículas ≥ 0.5 μm (cuenta/cm 2 ) < 1200
- Protección contra salpicaduras químicas tipo B (K, P, T)
Cumplimiento técnico y de documentación
- COA, COC, COI Disponibles para descargar en línea
- El código QR en las cajas permite la recuperación inmediata de documentos
- Inocuidad química ES ISO 21420:2020
- Dimensionamiento y destreza ES ISO 21420:2020 y EN ISO 374-2:2019
- Fuga de aire y fuga de agua ES ISO 374-2:2019
- Degradación química ES ISO 374-4:2019
- Permeación química EN 16523-1:2015+A1:2018
- Penetración viral EN 16604:2004
- Prueba de endotoxinas EN 455-3
- Prueba de validación de esterilidad EN ISO 11137 Parte 2:2015
- Certificado de tipo UE EN ISO 374-1:2016+A1:2018 Tipo B, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-4:2019
- Cumple con los requisitos esenciales de salud y seguridad aplicables del Anexo II del Reglamento EPI (UE) 2016/425 como producto de Categoría III
- Certificado de tipo UKCA EN ISO 374-1:2016+A1:2018 Tipo B, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-4:2019
- Cumple con los requisitos esenciales de salud y seguridad aplicables del Reglamento EPI (2016/425) tal como se incorporó a la legislación del Reino Unido y se modificó como producto de categoría III.
Specifikationer
Specifikationer
| Chlorinated | Sí |
| Cleanroom Class | Clase 100 (ISO 5) |
| Accelerator Free | No |
| AQL | 0.65 |
| Color | Natural |
| Desechables | Un solo uso |
| Acabado exterior | Totalmente texturizados |
| Finger Thickness (English) | 7,87 mil |
| Finger Thickness (Metric) | 0.20 mm |
| Hand | Específico |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?