Learn More
Abnova™ CPT2 293T Cell Transient Overexpression Lysate (Denatured)
Código de producto. 16123471
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 μl
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
16123471 100 μl 100 microlitros
1 options
Código de producto. 16123471 Proveedor Abnova™ N.º de proveedor H00001376T01.100uL
Human overexpression lysate
Especificaciones
Línea de células 293T
Para utilizar con (aplicación) Western Blot
Descripción CPT2 293T Cell Transient Overexpression Lysate(Denatured)
N.º de referencia del gen BC002445
Peso molecular Theoretical M.W. 73.8kDa
Plásmido pCMV-CPT2 full-length
Pruebas de control de calidad Transient overexpression cell lysate was tested with anti-CPT2 antibody (Mfr. No. H00001376-B01) by Western Blot.
Cantidad 100 μl
Tampón de almacenamiento Tampón de muestra 1X (Tris-HCl 50 mM, SDS al 2 %, glicerol al 10 %, 2-mercaptoetanol 300 mM, azul de bromofenol al 0,01 %)
Especie del huésped Human
Contenido y almacenamiento Almacenar a -80°C. Dividir para evitar repetir la congelación y descongelación.