missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CPT1B Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Código de producto. 16891705 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
20 μL
150 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16891705 20 μL 20 microlitros
16881705 150 μL 150 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16891705 Proveedor Proteintech N.º de proveedor 221701AP20UL

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

The protein encoded by this gene, a member of the carnitine/choline acetyltransferase family, is the rate-controlling enzyme of the long-chain fatty acid beta-oxidation pathway in muscle mitochondria. This enzyme is required for the net transport of long-chain fatty acyl-CoAs from the cytoplasm into the mitochondria. Multiple transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene, and one of the transcripts is bicistronic.

Especificaciones

Antígeno CPT1B
Aplicaciones Immunoprecipitation, Immunocytochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.33 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica CPT1B
N.º de referencia del gen Q63704, Q924X2, Q92523
Alias de gen CPT I, CPT1 M, CPT1B, CPTI M, KIAA1670, M CPT1, MCCPT1
Símbolos de los genes CPT1B
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno CPT1B-specific Fusion Protein Ag17840
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 12895, 1375, 25756
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.