Learn More
R&D Systems™ CPT 11
Código de producto. 18752534
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18752534 10 mg 10 miligramos
18712624 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18752534 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor 2688/10
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    264.68€
    239.40€ / 10 miligramos
    Ahorro 25.28€
    9% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. DNA topoisomerase I inhibitor; antitumor
Inhibitor of DNA topoisomerase I that displays antitumor activity against a range of tumor types. Active metabolite available ( SN 38, Cat. No. 2684).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 100286-90-6
Fórmula molecular C33H39ClN4O6
Especificaciones
Nombre del producto químico o material CPT 11
Cantidad 10 mg
Línea de productos Tocris
Formula Weight (peso de la fórmula) 623.14
Pureza >99%
Peso molecular 623.15