Learn More
CPPHA, MedChemExpress
Descripción
CPPHA is potent and selective positive allosteric modulator (PAM) of the mGluR5 and mGluR1 (metabotropic glutamate receptor). CPPHA can potentiate responses of mGluR5 and mGluR1 to activation of these receptors. CPPHA is developed for the research of central nervous system disorders.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | CPPHA |
| CAS | 693288-97-0 |
| Color | Light Yellow |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C22H15ClN2O4 |
| Cantidad | 10 mg |
| Información de solubilidad | DMSO : 100 mg/mL (245.81 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C1N(CC2=CC(Cl)=CC=C2NC(C3=CC=CC=C3O)=O)C(C4=CC=CC=C41)=O |
| Peso molecular (g/mol) | 406.82 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 406.82 |
| Mostrar más |