Learn More
Invitrogen™ CPM (7-dietilamino-3-(4'-maleimididenil)-4-metilocumarina)
Código de producto. 11590296
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11590296 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 11590296 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor D346
 Artículo restringido
En stock
The thiol-reactive coumarin, CPM is very weakly fluorescent until reacted with thiols producing a conjugate with excitation/emission maxima of ∼384/470 nm.
The thiol-reactive coumarin, CPM is very weakly fluorescent until reacted with thiols producing a conjugate with excitation/emission maxima of ∼384/470 nm.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción CPM (7-dietilamino-3-(4'-maleimididenil)-4-metilocumarin), 25mg, sólido, colorante de metilocumarin, peso molecular 402.45, reactividad química del tiol, longitud de onda de excitación/emisión de 384/470 nm, utilizado para el etiquetado químico, etiquetado de proteínas y entrecruzamiento
Formulación Sólido
Para utilizar con (aplicación) Marcaje químico, marcaje y entrecruzamiento de proteínas
Cantidad 25 mg
Tipo de producto CPM
Peso molecular 402.45kDa
Contenido y almacenamiento Almacenar en el congelador (de -5 °C a -30 °C) y proteger de la luz.
Reactividad química Tiol
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fracción reactiva Maleimida
Etiqueta o tinte Metilocumarina
Tipo de etiqueta Colorantes clásicos
Color Amarillo
Emisión 470 nm
Excitación 384 nm