Learn More
CPI-637, MedChemExpress
Código de producto. 16463038
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16463038 10 mg 10 miligramos
16439606 50 mg 50 miligramos
16435777 5 mg 5 miligramos
16414346 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16463038 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY100482
MedChemExpress CPI-637 is a selective and potent CBP/EP300 bromodomain inhibitor with IC50 values of 0.03 μM, 0.051 μM and 11.0 μM for CBP, EP300 and BRD4 BD-1, respectively, and an EC50 of 0.3 μM for CBP.
CPI-637 is a selective and potent CBP/EP300 bromodomain inhibitor with IC50 values of 0.03 μM, 0.051 μM and 11.0 μM for CBP, EP300 and BRD4 BD-1, respectively, and an EC50 of 0.3 μM for CBP.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material CPI-637
Forma física Solid
CAS 1884712-47-3
Color Blanco
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C22H22N6O
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Información de solubilidad DMSO : 9.62 mg/mL (24.89 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1NC2=CC=CC(C3=CC4=C(N(C)N=C4C5=CN(C)N=C5)C=C3)=C2N[C@H](C)C1
Peso molecular (g/mol) 386.45
Formula Weight (peso de la fórmula) 386.45
Porcentaje de pureza 99.38%