Learn More
CPI-455, MedChemExpress
Descripción
CPI-455 is a specific, pan-KDM5 inhibitor with an IC50 of 10 nM for KDM5A. CPI-455 mediates KDM5 inhibition, elevates global levels of H3K4me3, and decreases the number of drug-tolerant persister cancer cells in multiple cancer cell line models treated with standard chemotherapy or targeted agents.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | CPI-455 |
| Forma física | Solid |
| CAS | 1628208-23-0 |
| Color | Blanco |
| Cantidad | 5 mg |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C16H14N4O |
| Para utilizar con (aplicación) | Cancer-programmed cell death |
| Información de solubilidad | DMSO : ≥ 34 mg/mL (122.17 mM) |
| SMILES | N#CC1=C2NC(C3=CC=CC=C3)=C(C(C)C)C(N2N=C1)=O |
| Mostrar más |