Learn More
CPI-444, MedChemExpress
Código de producto. 16484746
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16484746 100 mg 100 miligramos
16480057 50 mg 50 miligramos
16463668 10 mg 10 miligramos
16436407 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16484746 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY101978
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
MedChemExpress CPI-444 (V81444) is a potent, orally active and selective adenosine A2A receptor (A2AR) antagonist, which induces antitumor responses.
CPI-444 (V81444) is a potent, orally active and selective adenosine A2A receptor (A2AR) antagonist, which induces antitumor responses.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material CPI-444
CAS 1202402-40-1
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C20H21N7O3
Cantidad 100 mg
Sinónimo V81444 ciforadenant
Información de solubilidad DMSO : 66.67 mg/mL (163.64 mM; Need ultrasonic)
SMILES NC1=NC(C2=CC=C(C)O2)=C(N=NN3CC4=NC(CO[C@@H]5COCC5)=CC=C4)C3=N1
Peso molecular (g/mol) 407.43
Formula Weight (peso de la fórmula) 407.43
Porcentaje de pureza 98.01%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death