Learn More
CPI-203, MedChemExpress
Código de producto. 16483496
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 mg
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
2 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16483496 25 mg 25 miligramos
16466868 10 mg 10 miligramos
16459407 5 mg 5 miligramos
16430266 2 mg 2 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16483496 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY15846
MedChemExpress CPI-203 is a novel potent, selective and cell permeable inhibitor of BET bromodomain, with an IC50 value of appr 37 nM (BRD4 α-screen assay).
CPI-203 is a novel potent, selective and cell permeable inhibitor of BET bromodomain, with an IC50 value of appr 37 nM (BRD4 α-screen assay).
Especificaciones
Nombre del producto químico o material CPI-203
Forma física Solid
CAS 1446144-04-2
Color Yellow
Cantidad 25 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C19H18ClN5OS
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Información de solubilidad DMSO : ≥ 47 mg/mL (117.53 mM)
SMILES ClC1=CC=C(C(C2=C(N3C4=NN=C3C)SC(C)=C2C)=N[C@H]4CC(N)=O)C=C1
Peso molecular (g/mol) 399.9
Formula Weight (peso de la fórmula) 399.9
Porcentaje de pureza 98.07%