Learn More
CPhos, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | CPhos |
| CAS | 1160556-64-8 |
| Fórmula molecular | C28H41N2P |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 2-Dicyclohexylphosphino-2',6'-bis(N,N-dimethylamino)biphenyl, 2'-(Dicyclohexylphosphino)-N2,N2,N6,N6-tetramethylbiphenyl-2,6-diamine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C28H41N2P/c1-29(2)25-19-13-20-26(30(3)4)28(25)24-18-11-12-21-27(24)31(22-14-7-5-8-15-22)23-16-9-6-10-17-23/h11-13,18-23H,5-10,14-17H2,1-4H3 |
| SMILES | CCN(CC)CC(C)(C)COC(=O)c1ccc(N)cc1 |
| Nombre IUPAC | 2-(2-diciclohexilfosfanilfenil)-1-N,1-N,3-N,3-N-tetrametilbenceno-1,3-diamina |
| Peso molecular (g/mol) | 436.61 |