Learn More
Pal International™ Cubrezapatos de tela de CPE
Código de producto. 30158549
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Azul
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
30158549 Azul paquete de 100
1 options
Código de producto. 30158549 Proveedor Pal International™ N.º de proveedor R21233AX
Haga acopio y ahorre hasta un 60 %
Usar código promocional 28009
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Fabricados con polietileno en relieve de alta calidad que proporciona resistencia y agarre en suelos resbaladizos. Los cubrezapatos Pal International™ CPE incluyen elástico en los tobillos, lo que garantiza un buen ajuste y ofrece protección para su
  • Fabricados con polietileno en relieve de alta calidad que proporciona resistencia y agarre
  • Grande 35,6 cm (14 in) El tamaño y el tobillo elástico garantizan un buen ajuste en la mayoría de los pies.
  • Adecuados para la protección de suelos y calzado, garantiza la higiene del entorno en una amplia gama de sectores
  • En 3 colores (rojo, blanco o azul) para cumplir con la codificación cromática higiénica de la ropa de trabajo
  • Paquetes de alto volumen de 2000 pares
Especificaciones
Color Azul
Para utilizar con (aplicación) Protección de suelos y calzado
Longitud (imperial) 14 in
Longitud (métrico) 35,56 cm
Material Polietileno clorado
Tamaño Universal
Características exclusivas Suela lisa
Modelo CPE
Tipo de producto Cubrezapatos de CPE